选择尺寸
$314.00
国内现货,预计发货时间2025年4月03日详情
选择尺寸
About This Item
$314.00
国内现货,预计发货时间2025年4月03日详情
推荐产品
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
抗生素抗菌谱
fungi
作用机制
cell membrane | interferes
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(N)CO)C(C)O)C(C)CC)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C147H253N45O43/c1-18-75(9)113(140(229)167-81(15)120(209)188-114(76(10)19-2)141(230)168-82(16)121(210)189-115(77(11)20-3)142(231)178-94(47-50-106(154)198)123(212)164-66-108(200)163-68-110(202)192-60-36-46-105(192)139(228)179-97(145(234)235)45-35-59-161-147(158)159)187-109(201)67-165-124(213)95(48-51-111(203)204)176-138(227)104(72-196)186-143(232)116(78(12)21-4)190-130(219)93(44-34-58-160-146(156)157)174-127(216)90(41-26-31-55-150)172-125(214)88(39-24-29-53-148)170-118(207)79(13)166-136(225)102(70-194)184-135(224)101(64-107(155)199)183-129(218)96(49-52-112(205)206)177-132(221)98(61-73(5)6)181-128(217)91(42-27-32-56-151)173-126(215)89(40-25-30-54-149)171-119(208)80(14)169-144(233)117(83(17)197)191-131(220)92(43-28-33-57-152)175-137(226)103(71-195)185-133(222)99(62-74(7)8)182-134(223)100(180-122(211)86(153)69-193)63-84-65-162-87-38-23-22-37-85(84)87/h22-23,37-38,65,73-83,86,88-105,113-117,162,193-197H,18-21,24-36,39-64,66-72,148-153H2,1-17H3,(H2,154,198)(H2,155,199)(H,163,200)(H,164,212)(H,165,213)(H,166,225)(H,167,229)(H,168,230)(H,169,233)(H,170,207)(H,171,208)(H,172,214)(H,173,215)(H,174,216)(H,175,226)(H,176,227)(H,177,221)(H,178,231)(H,179,228)(H,180,211)(H,181,217)(H,182,223)(H,183,218)(H,184,224)(H,185,222)(H,186,232)(H,187,201)(H,188,209)(H,189,210)(H,190,219)(H,191,220)(H,203,204)(H,205,206)(H,234,235)(H4,156,157,160)(H4,158,159,161)
InChI key
PRIVBYDFWSFUFP-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
一般描述
应用
生化/生理作用
免责声明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3