产品名称
Coproporphyrin III tetramethyl ester, ≥85% (HPLC)
生物来源
synthetic (organic)
方案
≥85% (HPLC)
表单
powder
mp
168-170 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 1 mg/mL, clear
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4C)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-31-23(3)26(10-14-38(46)50-6)34(43-31)19-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)20-35-27(11-15-39(47)51-7)22(2)30(42-35)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-17-,31-18-,32-19-,33-18-,34-19-,35-20-,36-20-
InChI key
LBHYIBKOOKXTGC-LHPWBCDESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
One of the main tetrapyrrole compounds secreted by Rhodobacter sphaeroides in culture.
制备说明
Enzymatically prepared
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)