Merck
C4529
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetramethyl ester
≥90% purity (HPLC), powder
别名:
Tetramethyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$150.00
$150.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$150.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H46N4O8
CAS号:
分子量:
710.82
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$150.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
Coproporphyrin I tetramethyl ester, ≥90% (HPLC)
方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
颜色
purple to brown
mp
252-254 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 10 mg/mL, dark red
ε (消光系数)
1,900-2,500 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OC)c(C)c4CCC(=O)OC)c(C)c3CCC(=O)OC
InChI
1S/C40H46N4O8/c1-21-25(9-13-37(45)49-5)33-18-30-23(3)27(11-15-39(47)51-7)35(43-30)20-32-24(4)28(12-16-40(48)52-8)36(44-32)19-31-22(2)26(10-14-38(46)50-6)34(42-31)17-29(21)41-33/h17-20,41,44H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-19-,32-20-,33-18-,34-17-,35-20-,36-19-
InChI key
OVYASYKFNWTMII-QEMHYRKZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
制备说明
Enzymatically prepared
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)