Merck
C6870
Sigma-Aldrich
抗-COMT 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
抗儿茶酚-O-甲基转移酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~24 kDa (and ~28 kDa)
种属反应性
human, mouse, rat
技术
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using human HepG2 cell lysates
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of mouse and rat liver
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... COMT(1312)
mouse ... Comt1(12846)
rat ... Comt(24267)
一般描述
儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)由定位于人类染色体22q11.21的基因编码。它在神经元和非神经元组织中广泛表达。在哺乳动物中,已鉴定出COMT的两种亚型:胞质可溶形式(S-COMT)和膜结合形式(MB-COMT),其相对水平在各种组织和物种中均不同。
特异性
该抗体识别MB-COMT和S-COMT。
应用
在兔中产生的抗COMT抗体适用于使用人HepG2细胞裂解物以5-10μL的浓度进行免疫沉淀,以及使用小鼠和大鼠肝脏的完整提取物以1:250-1:500的稀释度进行蛋白质印迹。
在兔抗COMT抗体可用于酶联免疫测定(ELISA)。
生化/生理作用
儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)催化甲基从S-腺苷甲硫氨酸转移到儿茶酚胺神经递质,包括多巴胺,去甲肾上腺素和肾上腺素,它们的代谢产物和1-DOPA。它的主要生理作用是使生物活性或毒性儿茶酚失活。COMT酶活性的变化导致不同精神疾病和神经疾病的发病机理。COMT抑制剂是用于帕金森氏′病治疗的重要治疗剂。
儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)称为HEL-S-98n。COMT Met/Met基因型个体可以获得执行功能任务的技能(与其他基因型组相比,多紫外线监督控制的水平更高,速度更快)。COMT的遗传性变型会改变成年人受汞影响的神经行为功能,并可能改变对儿童汞暴露的不良神经行为影响。
目标描述
COMT(儿茶酚-O-甲基转移酶)催化甲基从S-腺苷甲硫氨酸转移到儿茶酚胺,包括神经递质多巴胺,肾上腺素和去甲肾上腺素。这种O-甲基化产生了主要的降解物之一
外形
0.01M磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.4,含有15 mM叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Proteomic profile of aminoglutethimide-induced apoptosis in HL-60 cells: role of myeloperoxidase and arylamine free radicals
Khan SR, et al.
Chemico-Biological Interactions, 239(4), 129-138 (2015)
Haplotypic association spanning the 22q11. 21 genes COMT and ARVCF with schizophrenia
Sanders AR, et al.
Molecular Psychiatry, 10(4), 353-353 (2005)
The chemistry of catechol-O-methyltransferase inhibitors
International Review of Neurobiology, 95(4), 119-162 (2010)
Raja Parasuraman et al.
Human factors, 56(4), 760-771 (2014-07-18)
We examined whether a gene known to influence dopamine availability in the prefrontal cortex is associated with individual differences in learning a supervisory control task. Methods are needed for selection and training of human operators who can effectively supervise multiple
Distribution of catechol-O-methyltransferase (COMT) proteins and enzymatic activities in wild-type and soluble COMT deficient mice
Myohanen T, et al.
Journal of Neurochemistry, 113(6), 1632-1643 (2010)