主要文件
C6067
Sigma-Aldrich
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 8 L (2 gal), high-density polyethylene
别名:
carboys
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$264.00
$264.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$264.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121820
NACRES:
NB.35
$264.00
请联系客服了解存货情况
物料
high-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
描述
Not recommended for use with most organic solvents
制造商/商品名称
Nalgene® 2323 style
长度 × 宽度 × 高度
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
标称容量
8 L (2 gal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Fits into tight places and can be stacked three high. Integral handgrip for safe and easy transport. Tolerant of strong acids and bases.
法律信息
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)