描述
cysteine active site modifier
方案
≥98.5% (HPLC)
表单
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 20 mg/mL, clear, colorless
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
免责声明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
本期生物档案回顾了我们的一些最新和最具创新性的技术及其在癌症研究中的具体应用。在准备本期生物档案时,有人指出癌症极为复杂,要确定一个与其他主题完全无关的主题极为困难。。
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.