Merck
C5483
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type I
from human placenta, powder, ~95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
胶原 人, Bornstein and Traub Type I, acid soluble, powder, ~95% (SDS-PAGE)
生物源
human
品質等級
化驗
~95% (SDS-PAGE)
形狀
powder
技術
cell culture | stem cell: suitable
溶解度
aqueous acid: ≤5 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... COL1A2(1278)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
I型胶原蛋白α 2(COL1A2)可编码pro-α 2链并且是异二聚体I型胶原纤维的组分。其可定位于人类染色体7q21.3上。 COL1A2以1:2的比例与COL1A1结合,并经过翻译后修饰以形成成熟的I型胶原纤维。
胶原蛋白分为编号结构和遗传上不同的类型。我们采用 Bornstein 和 Traub 提出的命名法。请勿将 σ 类型命名与公认的胶原分类类型混淆。
應用
I型胶原蛋白可用于特发性肺纤维化(IPF)的研究。I型胶原蛋白的稳健表达是IPF的一个显著特征。此外,I型胶原蛋白已用于研究IPF内质网(ER)应激对肺成纤维细胞肌纤维母细胞分化的影响。溶于酸性溶液的I型胶原蛋白可产生三维支架,可用于生物工程和细胞培养等应用,在这些应用中需要使用生物材料来代替天然胶原细胞外基质。
在多种生物材料工程研究中,I型胶原蛋白已被用作干细胞体外生长的支架。
人体胶原蛋白已被用于:
  • 作为大鼠脂肪来源干细胞的趋化性测定中细胞外基质的组分
  • 成人视网膜色素上皮-19(ARPE-19)细胞系的粘附测定中
  • 在糖化聚集和吸附研究中作为关节炎的模型系统
生化/生理作用
I型胶原蛋白α 2(COL1A2)对骨形成、软骨和血管至关重要。COL1A2的不平衡可能是导致氟斑牙的原因。 COL1A2基因中甘氨酸取代的错义突变会改变胶原三螺旋结构,从而降低了其稳定性并且导致成骨不全。 COL1A2基因剪接位点附近的突变会导致外显子跳跃,其与Ehlers-Danlos综合征相关。 COL1A2基因中的插入或缺失多态性会损害其与微小RNA的相互作用并调节骨矿物质密度,从而导致骨质疏松症。
準備報告
通过改进的Gallop,P.M.方法从人体皮肤中进行制备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Integrin activation or alpha9 expression allows retinal pigmented epithelial cell adhesion on Bruch?s membrane in wet age-related macular degeneration
Afshari FT, et al.
Brain, 133(2), 448-464 (2010)
Structural models of osteogenesis imperfecta-associated variants in the COL1A1 gene
Mooney SD and Klein TE
Molecular and Cellular Proteomics, 1(11), 868-875 (2002)
Rare autosomal recessive cardiac valvular form of Ehlers-Danlos syndrome results from mutations in the COL1A2 gene that activate the nonsense-mediated RNA decay pathway
Schwarze U, et al.
American Journal of Human Genetics, 74(5), 917-930 (2004)
Aggregation as a consequence of glycation: insight into the pathogenesis of arthritis
Shamsi A, et al.
European Biophysics Journal, 45(6), 523-534 (2016)
Regulation of type I collagen genes expression
Rossert J, et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 15(6), 66-68 (2000)