描述
zwitterionic
化驗
≥98%
形狀
powder
分子量
micellar avg mol wt 7000
凝集数
11
技術
protein quantification: suitable
傅導性
≤100 μmho per cm at 24 °C (0.5 M aqueous solution)
CMC
8 mM (20-25°C)
mp
184-186 °C (lit.)
轉變溫度
cloud point 90 °C
SMILES 字串
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI 密鑰
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 在一项研究中,评估两种转运蛋白脂质体的溶解和重建过程
- 在一项研究中,研究新型bicelle体系在宽温度范围内对大分子进行定向
- 与二月桂酰基磷脂酰胆碱(DLPC)混合,用固态核磁共振(NMR)技术中研究膜相关蛋白
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3