Merck
C3522
Sigma-Aldrich
胭脂红酸
别名:
天然红4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20O13
CAS号:
分子量:
492.39
顏色索引編號:
75470
Beilstein:
71651
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, ~90%
SMILES 字串
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2