Merck
03320585
胭脂红酸
primary reference standard
别名:
天然红4
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$437.00
$437.00
预计发货时间2025年4月24日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$437.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20O13
CAS号:
分子量:
492.39
颜色索引号:
75470
Beilstein:
71651
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
NACRES:
NA.24
$437.00
预计发货时间2025年4月24日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
HWI
应用
food and beverages
SMILES字符串
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)