主要文件
C3187
Supelco
Color Marker
low range, mol wt 6,500-45,000 Da
别名:
颜色标记
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
表单
liquid
用途
sufficient for 100-200 applications (on a PhastGel (Cytiva))
分子量
6,500-45,000 Da
运输
dry ice
储存温度
−70°C
包装
Each vial contains 0.5 mL of a solution of five colored dye conjugated proteins.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)