生物来源
Saccharomyces cerevisiae
方案
≥85% based on Mol. Wt. 12,588 basis
表单
powder
分子量
12,588 Da
技术
cell based assay: suitable
溶解性
water: 10 mg/mL, clear, red to red-brown (dark red)
UniProt登记号
应用
cell analysis
储存温度
−20°C
基因信息
Saccharomyces cerevisiae ... CYC1(853507)
生化/生理作用
在细胞内,细胞色素 c 在二价铁和三价铁之间流动,使它成为了有效的生物电子载体。它在动植物细胞内氧化中起到很重要的作用。它通常被认为是呼吸的通用催化剂,它在可呼吸底物和氧气之间形成了必不可少的电子桥。
在细胞内,细胞色素 c 在二价铁和三价铁之间流动,使它成为了有效的生物电子载体。它在动植物细胞内氧化中起到很重要的作用。它通常被认为是呼吸的通用催化剂,它在可呼吸底物和氧气之间形成了必不可少的电子桥。追踪细胞色素 c 在酿酒酵母中的细胞定位表明,线粒体与细胞程序性死亡密切相关,该过程与高等生物中的细胞凋亡非常相似。
细胞色素c(Cytc)参与线粒体电子转运和内源性二型细胞凋亡。它在有氧能量的生产中起着重要作用。这种多功能酶可用作单电子载体。Cytc有助于凋亡体的形成。[1]
质量
已经注意保持蛋白质的天然构象。它在纯化过程中没有被人为氧化或还原。含有含量可变的还原细胞色素 c。
制备说明
不使用 TCA 制备。
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Membrane Proteins
The Membranes of Cells, 219-268 (2016)
Reactions of nitric oxide with mitochondrial cytochrome c: a novel mechanism for the formation of nitroxyl anion and peroxynitrite
SHARPE MA and Cooper CE
The Biochemical Journal, 332(1), 9-19 (1998)
Basic Properties of the p38 Signaling Pathway in Response to Hyperosmotic Shock
Messaoud NB, et al.
PLoS ONE, 10(9) (2015)
The multiple functions of cytochrome c and their regulation in life and death decisions of the mammalian cell: from respiration to apoptosis
Huttemann M, et al.
Mitochondrion, 11(3), 369-369 (2011)
Kristen A Rodrigues et al.
Science advances, 7(50), eabj6538-eabj6538 (2021-12-09)
There is a need for additional rapidly scalable, low-cost vaccines against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) to achieve global vaccination. Aluminum hydroxide (alum) adjuvant is the most widely available vaccine adjuvant but elicits modest humoral responses. We hypothesized
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters