主要文件
BR705309
BRAND® Transferpette® electronic电动移液器,单道
AC/DC input 230 V AC, UK plug, volume 0.5-10 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
产品BR705309监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
特点
CE compliant
accuracy± 0.1 μL
accuracy± 1%
graduations 0.01 μL
single-channel
± 0.04 μL Coefficient of variation
± 0.40% Coefficient of variation
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 705309
吸头尺寸
, 0.1-20 μL, 0.5-20 μL, *01-1 μL & *0.5-10 μL
体积
0.5-10 μL
电池电量
rechargeable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Transferpette electronic电动移液管结合了普兰德(BRAND)得到公认的空气活塞式机械移液管的特点与电子装置的优点。
Transferpette electronic电动移液管结合了普兰德(BRAND)得到公认的空气活塞式机械移液管的特点与电子装置的优点。
优化的设计、操作元件的合理安排和可调节指靠使Transferpette electronic电动移液器可通过调节完美贴合手形。单通道仪器尖锥的优化标准设计使几乎所有市售移液管头都可轻松安装和方便弹出。
特点:
  • 移液管柱可以拧下并在高压下灭菌(121 oC)。
  • 适用于五种便捷程序:移液、反向移液、混合、凝胶电泳和分配。
  • 易于校准-无需工具,便可快速调整Transferpette electronic移液管。
  • 实验室维护快捷方便
  • 完全适用于高压灭菌移液管柱,包括集液管/移液单元
使用限制:
Transferpette electronic移液管适用于以下限制范围内的液体移液:
仪器和溶液的温度应介于15 oC至40 oC(59 oF至104 oF)之间。如需在此温度范围之外使用,请咨询厂商。
蒸汽压力最高500 mbar
黏度:260 mPa s (260 cps)
每支Transferpette electronic单道电动移液枪均配备独立充电器。作为替代,三移液器充电支架可同时给三支移液器充电。使用充电支架后,则不再需要各自的充电器。
包括:镍氢充电电池、带AC适配器的充电器(无充电器版不含此配件)和硅脂。
特点和优势
  • Ergonomic, handy design
  • Clear and intuitive operation
  • Up to 4,000 pipetting cycles on a single charge
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)