Merck
BM0017
Sigma-Aldrich
BMS-199264 盐酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
(3S-反式)-1-[[4-[(4-氯苯基)(1H-咪唑-2-基甲基)氨基]-3,4-二氢-3-羟基-2,2-二甲基-2H-1-苯并吡喃-6-基]磺酰基]-哌啶 单盐酸盐, BMS 199264 盐酸盐, (3S,4R)-4-[(4-氯苯基)(1H-咪唑-2-基甲基)氨基] -3,4-二氢-2,2-二甲基-6-(1-哌啶基磺酰基)-2H-1-苯并吡喃-3-醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H31ClN4O4S · HCl
分子量:
567.53
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
如需咨询该产品BM0017,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=S(C1=CC=C(OC(C)(C)[C@@H](O)[C@@H]2N(CC3=NC=CN3)C4=CC=C(Cl)C=C4)C2=C1)(N5CCCCC5)=O.[H]Cl
生化/生理作用
BMS-191264 减少心脏坏死,并改善再灌注后收缩活动的恢复。[1]
BMS-199624 是线粒体 F1F0 ATP 合酶的 ATP 水解酶活性的有效抑制剂。
BMS-199624 是线粒体 F1F0 ATP 合酶的 ATP 水解酶活性的有效抑制剂。化合物 BMS-199624 对 F1F0 的 ATP 合酶功能没有影响。在分离的大鼠心脏中,BMS-199624 阻断 ATP 水平的消耗,并在缺血期间阻断坏死。
特点和优势
BMS-199264可通过与Bristol-Myers Squibb(BMS)的合作获得。要了解更多信息,并查看其他 BMS 化合物,请见 sigma.com/BMS
法律信息
根据 BMS 协议,仅为研究目的出售。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gary J Grover et al.
Cardiovascular therapeutics, 26(4), 287-296 (2008-11-28)
The mitochondrial F1F0 ATP synthase is responsible for the majority of ATP production in mammals and does this through a rotary catalytic mechanism. Studies show that the F1F0 ATP synthase can switch to an ATP hydrolase, and this occurs under