Merck
B9901
Sigma-Aldrich
脑钠肽-32 大鼠
≥97% (HPLC), powder
别名:
BNP-32
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C146H239N47O44S3
分子量:
3452.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥97% (HPLC)
表单
powder
组成
Peptide content, ≥65%
UniProt登记号
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC1=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C146H239N47O44S3/c1-16-75(11)114-140(233)165-59-107(201)167-77(13)117(210)191-113(74(9)10)141(234)189-102(67-198)134(227)176-86(38-29-46-160-145(154)155)124(217)179-90(49-71(3)4)119(212)162-62-110(204)171-103(138(231)182-95(56-111(205)206)121(214)164-61-109(203)170-91(50-72(5)6)129(222)173-85(37-28-45-159-144(152)153)125(218)180-92(51-73(7)8)130(223)184-97(143(236)237)53-80-33-22-19-23-34-80)68-239-240-69-104(139(232)181-93(52-79-31-20-18-21-32-79)120(213)163-60-108(202)169-88(40-41-105(150)199)126(219)172-84(36-25-27-44-148)127(220)193-115(76(12)17-2)142(235)183-96(57-112(207)208)132(225)174-87(128(221)192-114)39-30-47-161-146(156)157)190-137(230)101(66-197)188-136(229)100(65-196)187-135(228)99(64-195)186-131(224)94(54-81-58-158-70-166-81)178-116(209)78(14)168-122(215)89(42-48-238-15)177-123(216)83(35-24-26-43-147)175-133(226)98(63-194)185-118(211)82(149)55-106(151)200/h18-23,31-34,58,70-78,82-104,113-115,194-198H,16-17,24-30,35-57,59-69,147-149H2,1-15H3,(H2,150,199)(H2,151,200)(H,158,166)(H,162,212)(H,163,213)(H,164,214)(H,165,233)(H,167,201)(H,168,215)(H,169,202)(H,170,203)(H,171,204)(H,172,219)(H,173,222)(H,174,225)(H,175,226)(H,176,227)(H,177,216)(H,178,209)(H,179,217)(H,180,218)(H,181,232)(H,182,231)(H,183,235)(H,184,223)(H,185,211)(H,186,224)(H,187,228)(H,188,229)(H,189,234)(H,190,230)(H,191,210)(H,192,221)(H,193,220)(H,205,206)(H,207,208)(H,236,237)(H4,152,153,159)(H4,154,155,160)(H4,156,157,161)/t75-,76-,77-,78-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,113-,114-,115-/m0/s1
InChI key
CKSKSHHAEYGHSB-LBCJMRPYSA-N
基因信息
rat ... Nppb(25105)
Amino Acid Sequence
Asn-Ser-Lys-Met-Ala-His-Ser-Ser-Ser-Cys-Phe-Gly-Gln-Lys-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Val-Ser-Arg-Leu-Gly-Cys-Asp-Gly-Leu-Arg-Leu-Phe
生化/生理作用
参与血压控制和心血管稳态。
脑钠肽(B 型利钠肽)最初是从脑中分离得到的,但主要在心室的肌内分泌细胞中产生,从该细胞释放到循环中。它参与血压控制和心血管稳态。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)