Merck
B7416
Sigma-Aldrich
4,6-O-Benzylidene-D-galactose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16O6
CAS号:
分子量:
268.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
表单
solid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC1OC2COC(OC2C(O)C1O)c3ccccc3
InChI
1S/C13H16O6/c14-9-10(15)12(16)18-8-6-17-13(19-11(8)9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2
InChI key
FOLRUCXBTYDAQK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)