返回
BIS-TRIS丙烷
别名:
1,3-双[三(羟甲基)甲氨基]丙烷, BIS-Tris 丙烷,ULTROL
®
级
线性分子式:
CH
2
[CH
2
NHC(CH
2
OH)
3
]
2
CAS号:
64431-96-5
分子量:
282.33
EC 号:
264-899-3
Products
产品分类
buffers (5)
品牌
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (4)
颜色
特色
分子量
熔点(°C)
pH值
物质形态
pK值
产品线
纯度
研究领域
质量水平
应用
马库什类别
马库什群组
特级
Anhydrous (1)
技术
筛选产品
Showing 1-5 of 5
比较
货号
说明
价格
B6755
BIS-TRIS丙烷,
≥99.0% (titration)
展开
查看定价
B4679
BIS-TRIS丙烷,
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
展开
查看定价
B9410
BIS-TRIS丙烷,
BioXtra, ≥99.0% (titration)
展开
查看定价
394111
BIS-TRIS丙烷,
ULTROL
®
Grade, >98% (titration), non-zwitterionic buffer useful in pH range 6.3-9.5
展开
查看定价
RDD014
BIS-TRIS丙烷,
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
™
, ≥99.0%