包裝
安瓿封装。
注意
在储存过程中分解,呈深蓝绿色。
基底
一种酯酶的组织化学底物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Studies in enzyme cytochemistry. V. An appraisal of indigogenic reactions for esterase localization.
Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 148(933), 520-532 (1958-04-08)