主要文件
AXYTF300LRS
MAXYMum Recovery®带滤芯移液器吸头
for P-2, racked, size 10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
别名:
Pipette tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$1,010.00
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$1,010.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121601
NACRES:
NB.02
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
物料
clear
无菌性
sterile
特点
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
制造商/商品名称
Axygen Inc TF-300-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
10 μL
体积
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Axygen® Filter Barrier吸头可用于污染为主要关注事项的DNA扩增和微生物应用。
特点和优势
Axygen® Filter Barrier 吸头具有以下特性和优点:
  • 吸头形成物理屏障以防止交叉污染并阻挡气溶胶
  • 不含 DNA 抑制剂的聚乙烯过滤器以机器人安装到吸头中,以避免核酸酶污染
  • 包装在密封底架中
  • 吸头不含RNA酶和DNA酶
  • 非热原
  • 高准确率、产率和精密度
  • 由于高液体截留率,样品损失减少
其他说明
查看所有移液管吸头
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)