主要文件
AXYTF1000LRS
MAXYMum Recovery®带滤芯移液器吸头
racked, size 1000 μL, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
别名:
Pipette tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$963.00
$963.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$963.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121601
NACRES:
NB.02
$963.00
请联系客服了解存货情况
物料
clear
无菌性
sterile
特点
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
制造商/商品名称
Axygen Inc TF-1000-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x1000tips/cs
尺寸
1000 μL
体积
1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
MAXYMum Recovery®移液器滤芯吸头已用于 DNA 扩增和微生物学用途。
特点和优势
  • 吸头是无菌的,并带盖储存在底部密封的架子中
  • 滤芯在吸头内部构筑起一道屏障以 防止和阻断气溶胶的侵入,防止样品之间的交叉污染
  • 每个聚乙烯滤芯不含DNA抑制剂并被牢固地安装在吸头内部,以防核酸酶污染
  • 采用Maxymum recovery技术以实现极低的截留率和高生产率
  • 无热原
  • 不含RNase-/DNase
其他说明
查看所有移液管吸头
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)