主要文件
AXYPCR0208CPC
PCR排管
with strip caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
别名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$3,020.00
$3,020.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$3,020.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.22
$3,020.00
请联系客服了解存货情况
物料
cap (domed strip caps)
polypropylene
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Axygen Inc PCR-0208-CP-C
Corning
包装
pkg of 10x125strips/cs
尺寸
0.2 mL
颜色
clear
clear
适用性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • 由原生聚乙烯组成
  • 超薄且一致的壁厚实现了精确的传热
  • 紧密贴合的盖子防止蒸发
  • 不含RNase-/DNase并且无热原
  • 兼容各种热循环仪
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)