主要文件
AXYMCT150LC
MAXYMum Recovery®微管
size 1.5 mL, pkg of 10x250tubes/cs
别名:
回收管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$275.00
$275.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$275.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121702
NACRES:
NB.22
$275.00
请联系客服了解存货情况
物料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
无菌性
non-sterile
特点
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
制造商/商品名称
Axygen Inc MCT-150-L-C
Corning
包装
pkg of 10x250tubes/cs
尺寸
1.5 mL
颜色
clear
配件
cap (push fit)
适用性
suitable for (centrifugation)
吸附类型
(ultra-low retention)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Axygen® MAXYMum Recovery® 微管由耐化学品的聚丙烯制成。
  • 随配弹扣盖,可确保高效密封以保护样品。
  • 盖中心的穿孔口便于以注射器轻松吸取样品。
  • 不含 RNase/DNase,非热原
  • 最大离心力为 14,000 RCF。
  • Maxymum Recovery 表面可实现超低截留率,确保最佳精度、准确度和最大的样品回收率。
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)