Merck
AXYMCT500C
Corning® Axygen® MaxyClear Snaplock微量离心管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.15
材料
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
無菌
non-sterile
特點
RNase and DNase free
endotoxin free
包裝
case of 1250 ea
pack of 250 ea
製造商/商標名
Corning MCT-500-C
參數
14000 × g max. RCF
顏色
clear
容量
5 mL
接頭
cap (push fit)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • 聚丙烯共聚物材质,带0.5 mL/格的刻度,磨砂盖表面和侧面磨砂区,便于标记书写
  • 透明/棕色微量试管,可耐受相对离心力(RCF)达14,000
  • 按扣(snap lock)管盖确保高效密封
  • 不含RNA酶和DNA酶,保证样品完整
  • 无热原
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.