主要文件
AXYHGB2040MC15
Corning® Axygen® 40 well MC comb for use with 20 cm gel system
thickness (1.5 mm)
别名:
gel system accessory
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EACH
$170.00
$170.00
预计发货时间2025年4月21日详情
选择尺寸
变更视图
1 EACH
$170.00
About This Item
UNSPSC代码:
41105300
NACRES:
NB.15
$170.00
预计发货时间2025年4月21日详情
制造商/商品名称
Corning HGB20-40MC-15
厚度
(1.5 mm)
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)