Merck
AMAB91130
Sigma-Aldrich
单克隆抗 CHAT 小鼠抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3173, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
别名:
Anti-CHOACTASE, Anti-CMS1A, Anti-CMS1A2, Anti-CMS6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CL3173, monoclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
mouse, human, rat
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunofluorescence: 2-10 μg/mg (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
同型
IgG2b
免疫原序列
GLFSSYRLPGHTQDTLVAQNSSIMPEPEHVIVACCNQFFVLDVVINFRRLSEGDLFTQLRKIVKMASNEDERLPPIGLLTSDGRSEWAEARTVLVKDSTN
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CHAT(1103)
一般說明
胆碱O-乙酰转移酶(CHAT)基因定位于人类染色体10q11.23。它具有胆碱结合结构域口袋和催化结构域。
免疫原
胆碱O-乙酰转移酶
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
胆碱O-乙酰转移酶(CHAT)介导胆碱能神经元中胆碱和乙酰辅酶A合成神经递质乙酰胆碱。丝氨酸和苏氨酸残基的磷酸化对于CHAT的功能至关重要。活性位点残基突变导致酶活性丧失。CHAT基因位点缺失会影响神经肌肉信号传导,导致先天性肌无力综合征肌无力。CHAT基因的突变导致胆碱乙酰转移酶缺乏,并引发婴儿反复出现呼吸困难。CHAT基因多态性与阿尔茨海默病有关。′
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
Corresponding Antigen APREST74314
外觀
40%甘油和PBS(pH 7.2)。加入0.02%叠氮化钠作为防腐剂。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Association of Choline Acetyltransferase Gene Polymorphisms (SNPs rs868750G/A, rs1880676G/A, rs2177369G/A and rs3810950G/A) with Alzheimer?s Disease Risk: A Meta-Analysis
Yuan H, et al.
PLoS ONE, 11(7), e0159022-e0159022 (2016)
Congenital myasthenic syndrome associated with episodic apnea and sudden infant death
Byring RF, et al.
Neuromuscular Disorders, 12(6), 548-553 (2002)
Functional consequences and structural interpretation of mutations of human choline acetyltransferase
Shen Xm, et al.
Human Mutation, 32(11), 1259-1267 (2011)
Linyan Ma et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 65(4), 30-30 (2024-04-18)
This study aims to elucidate the calcitonin gene-related peptide (CGRP) mediation and primary mechanism of corneal sensory nerves on tear production of the lacrimal gland. Mouse corneal denervation models were constructed through surgical axotomy, pharmacologic treatment with capsaicin or resiniferatoxin
How chromosomal deletions can unmask recessive mutations? Deletions in 10q11. 2 associated with CHAT or SLC18A3 mutations lead to congenital myasthenic syndrome
Schwartz M, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 176(1), 151-155 (2018)