Merck
A5213
Sigma-Aldrich
抗β-淀粉样抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
enhanced validation
clone BAM-10, ascites fluid
别名:
抗β-淀粉样抗体,小鼠单克隆, 抗A-BETA, 抗淀粉样蛋白β前体蛋白, 克隆BAM91
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
0.2 ML
$946.00
$946.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
0.2 ML
$946.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$946.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
BAM-10, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
human
增强验证
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using formic acid-treated, formalin-fixed, human Alzheimer′s disease (AD) brain sections.
indirect ELISA: suitable
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... APP(351) , APP(351)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
β-淀粉样蛋白或β4是由属于70kDa跨膜糖蛋白(淀粉样前体蛋白,APP)家族的较大蛋白质衍生而来。它们通过选择性剪接以各种异构体形式产生。APP由多种组织合成,包括脑细胞。异常β淀粉样蛋白沉积与阿尔茨海默病′、唐氏综合症′、荷兰型淀粉样变性和路易体痴呆症有关。
该抗体能够特异性识别β-淀粉样蛋白。该抗体可识别位于β-淀粉样蛋白的氨基酸1-12内的表位。在使用甲酸处理的、福尔马林固定的、石蜡包埋的和Methacarn固定的人阿尔茨海默氏病(AD)脑组织切片中,该抗体能够对皮质内的淀粉样斑块和血管中的淀粉样沉积物进行特异性染色。
特异性
单克隆抗-β-淀粉样蛋白特异性识别 β-淀粉样蛋白。抗体可识别位于 β-淀粉样蛋白的氨基酸残基 1-12 内的表位。在使用甲酸处理、福尔马林固定、石蜡包埋和 Methacarn 固定的人阿尔茨海默氏病(AD)脑组织切片中,该抗体能够对皮质内的淀粉样斑块和血管中的淀粉样沉积物进行特异性染色。
免疫原
合成的β-淀粉样蛋白肽,与KLH偶联。
应用
单克隆抗β-淀粉样蛋白可以用于通过各种免疫化学检测(例如 ELISA,竞争性 ELISA 和免疫组化)定位β-淀粉样蛋白。
小鼠抗ABETA单克隆抗体被用于治疗具有淀粉样蛋白积聚和学习能力缺陷的老年WT PDAPP小鼠,以期改善学习能力并减少积累,但未观察到反应。
该抗体可用于免疫组织化学、免疫印迹、ELISA和竞争性ELISA。此外,该抗体已被用于中和表达突变型淀粉样蛋白前体蛋白的转基因小鼠脑中的Aβ组装体,以及利用近红外光谱的体内深部组织成像。
生化/生理作用
β-淀粉样蛋白片段在体内体外都具有淀粉样蛋白生成和神经毒性。大脑皮层中存在大量神经性(老年)斑块和神经原纤维缠结被用作疾病状态的病理标志,并在尸检中作为诊断阿尔茨海默病的主要标准。′一种与β-淀粉样蛋白特异性反应的单克隆体对于通过检测和定位β淀粉样蛋白及其片段来研究β淀粉样蛋白的性质非常有价值。
外形
抗 β-淀粉样蛋白单克隆抗体以腹水的形式提供,含 15mM 叠氮化钠作为防腐剂。
储存及稳定性
需要连续使用时,可在 2-8℃ 下储存最长一个月。如需储存更久,可以冷冻成工作等分试样。不建议反复冻融,或储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前可通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kendra L Puig et al.
Neurobiology of aging, 40, 22-40 (2016-03-15)
APP/PS1 double transgenic mice expressing human mutant amyloid precursor protein (APP) and presenilin-1 (PS1) demonstrate robust brain amyloid beta (Aβ) peptide containing plaque deposition, increased markers of oxidative stress, behavioral dysfunction, and proinflammatory gliosis. On the other hand, lack of
Folic acid deficiency enhances aβ accumulation in APP/PS1 mice brain and decreases amyloid-associated miRNAs expression
Liu, H, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 26(12), 1502-1508 (2015)
Tae-Kyung Kim et al.
Experimental & molecular medicine, 44(8), 492-502 (2012-05-31)
Adequate assessment of plaque deposition levels in the brain of mouse models of Alzheimer disease (AD) is required in many core issues of studies on AD, including studies on the mechanisms underlying plaque pathogenesis, identification of cellular factors modifying plaque
Jessica F Jordão et al.
PloS one, 5(5), e10549-e10549 (2010-05-21)
Immunotherapy for Alzheimer's disease (AD) relies on antibodies directed against toxic amyloid-beta peptide (Abeta), which circulate in the bloodstream and remove Abeta from the brain. In mouse models of AD, the administration of anti-Abeta antibodies directly into the brain, in
Tian Tian et al.
Nutrients, 8(9) (2016-09-13)
Alzheimer's disease (AD) is the most common type of dementia. Amyloid-β protein (Aβ) is identified as the core protein of neuritic plaques. Aβ is generated by the sequential cleavage of the amyloid precursor protein (APP) via the APP cleaving enzyme
Questions
  1. Please let us know the specificity of this antibody for Anti-beta Amyloid 1-40 or 1-41 or 1-42?
    1 answer
    1. The immunogen used to make this antibody corresponding to amino acids 1-40 of beta Amyloid. The antibody reacts specifically with β-amyloid protein. The epitope recognized by the antibody resides within amino acids 1-12 of the β-amyloid protein.