Merck
所有图片(5)
主要文件
AMAB90873
Sigma-Aldrich
单克隆抗-CD68 小鼠抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL1338, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-DKFZp686M18236, 抗-GP110, 抗-LAMP4, 抗-SCARD1, 抗-巨噬唾液酸蛋白
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μL
$778.00
$778.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μL
$778.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
$778.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
CL1338, monoclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
同位素/亚型
IgG1
免疫原序列
SPTSKETIGDYTWTNGSQPCVHLQAQIQIRVMYTTQGGGEAWGISVLNPNKTKVQGSCEGAHPHLLLSFPYG
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CD68(968)
免疫原
CD68分子
应用
基于Atlas Antibodies的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 实验方案和其他有用实用信息。
由Atlas Antibodies提供技术支持的Prestige Antibodies® CD68单克隆抗体由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用蛋白阵列和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/Prestige
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST85088
外形
磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)