主要文件
ADAPA481180-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
别名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
产品ADAPA481180-EP监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
flat bottom
特点
for use with aerosol-tight lid
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
with rubber mat
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022638921 (NA)
参数
3,100 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
137 mm
直径
61 mm
相容性
for use with 500 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)