產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99.0%
形狀
crystalline
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.1%
顏色
white to off-white
pH值
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解度
H2O: 0.5 M, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES 字串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
基因資訊
human ... SLC23A2(9962)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- L-抗坏血酸已可用于诱导成骨细胞从原代骨髓培养物中的分化。
- 它已被用来分化hCMPCs(人心肌细胞祖细胞)成心肌细胞。
- 它被用来测量线粒体电子传递链(复合物IV)的活性。
生化/生理作用
注意
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.