产品名称
Ala-Tyr-Pro-Gly-Lys-Phe-NH2 三氟乙酸盐, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
顏色
white
溶解度
H2O: >10 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C34H48N8O7.C2HF3O2/c1-21(36)31(46)41-27(19-23-12-14-24(43)15-13-23)34(49)42-17-7-11-28(42)33(48)38-20-29(44)39-25(10-5-6-16-35)32(47)40-26(30(37)45)18-22-8-3-2-4-9-22;3-2(4,5)1(6)7/h2-4,8-9,12-15,21,25-28,43H,5-7,10-11,16-20,35-36H2,1H3,(H2,37,45)(H,38,48)(H,39,44)(H,40,47)(H,41,46);(H,6,7)/t21-,25-,26-,27-,28-;/m0./s1
InChI 密鑰
BGPJLFVICWHITH-HKJXYENISA-N
Amino Acid Sequence
一般說明
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.