Merck
A2512
Sigma-Aldrich
白蛋白 来源于鸡蛋白
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
别名:
卵清蛋白, 清蛋白 来源于鸡蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.61
生物源
chicken egg white
種類
Grade VI
化驗
≥98% (agarose gel electrophoresis)
形狀
lyophilized powder
分子量
44287 Da by calculation
純化經由
chromatography
標籤範圍
4-20 mol mannose per mol ovalbumin protein
技術
bioconjugation: suitable
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
chicken ... OVAL(396058)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
卵清蛋白占总蛋清蛋白的75%。
鸡蛋清蛋白是蛋白的主要蛋白质成分。 鸡蛋清蛋白是磷酸化的糖蛋白。根据氨基酸序列,分子的肽部分由 385 个残基组成,分子量为 42.7kDa。
應用
卵清蛋白已被用于:
  • 作为EliCell测定中的细胞培养基,用于检测由嗜酸性粒细胞释放的细胞因子
  • 诱导实验小鼠的过敏性炎症和异位性皮炎
  • 作为对照混合物的组分,用于验证串联质谱分析
  • 作为模型蛋白抗体,用于评估壳聚糖/白介素(IL)-12佐剂系统的体内功效
磷酸化糖蛋白,可用作蛋白质电泳的标记物(~45kDa)。已被用于生产哮喘的动物模型。
生化/生理作用
来自鸡蛋白的白蛋白是一种天然的粘结剂。
采用差示扫描量热法分析表明,鸡蛋清白蛋白在84℃变性。卵清蛋白可用作载体蛋白,与合成多肽结合以用作免疫原。它具有以下氨基酸:20 Lys、10 Tyr、6 Cys、14 Asp和33 Glu,使其适合偶联。
外觀
基本不含盐
準備報告
进一步纯化A 5503,以降低甘露糖含量。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
<BIG>Mielenz JR, et al.</BIG>
Biotechnology for Fuels and Chemicals: The Twenty-Eighth Symposium.c, 928-928 (2019)
PTP1B deficiency exacerbates inflammation and accelerates leukocyte trafficking in vivo
<BIG>Berdnikovs S, et al.</BIG>
Journal of Immunology, 188, 874-884 (2012)
<BIG>Unger A, et al.</BIG>
Conservation of Wood Artifacts: A Handbook, 554-554 (2013)
In vivo efficacy of a chitosan/IL-12 adjuvant system for protein-based vaccines
<BIG>Heffernan MJ, et al.</BIG>
Biomaterials, 32, 926-932 (2011)
Experimental protein mixture for validating tandem mass spectral analysis
<BIG>Keller A, et al.</BIG>
Omics : A Journal of Integrative Biology, 6, 207-212 (2002)