Merck
A2218
Sigma-Aldrich
L -抗坏血酸
meets USP testing specifications
别名:
维他命C, 抗坏血病因子, 维生素C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
生物源
synthetic
品質等級
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
化驗
99.0-100.5%
形狀
solid
技術
cell culture | mammalian: suitable
pH值
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解度
water: soluble 176 g/L at 20 °C
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
基因資訊
human ... SLC23A2(9962)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-抗坏血酸(AA)是天然存在的维生素 C。 [1] 易溶于水。存在于水果蔬菜中。[2]
應用
L-抗坏血酸作为补充剂,用于DMEM/F12/ 成骨细胞诱导培养基。 [3] 也用作液体Ham′s分离培养基的组分。 [4]
生化/生理作用
L-抗坏血酸(AA)可阻断并治疗坏血病。 具有抗氧化性能。[2]在葡萄酒的发酵中,AA酸可作为食品添加剂和抗氧化剂。[5]
抗坏血酸又称维生素 C,是一种六碳内酯,由植物和一些动物物种产生,但人类和其他灵长类动物不产生。抗坏血酸作为多种酶的酶辅助因子,作为单加氧酶和双加氧酶的电子供体。抗坏血酸也是一种强大的抗氧化剂,特别是在活性氧方面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Biological characteristics of muscle-derived satellite cells isolated from rats at different postnatal days
Yu R, et al.
Cytotechnology, 67(3), 397-408 (2015)
Analysis of vitamins by liquid chromatography
Liquid Chromatography, 571-615 (2017)
1, 3, 2-Dioxathiolane oxides: epoxide equivalents and versatile synthons
Lohray BB and Bhushan V
Advances in Heterocyclic Chemistry, 68, 90-181 (1997)
An improved protocol for the isolation and cultivation of embryonic mouse myocytes
Rodgers LS, et al.
Cytotechnology, 59(2), 93-102 (2009)
Compositional analysis of foods
Liquid Chromatography (2013)