Merck
A199
Sigma-Aldrich
氨基胍 半硫酸盐
别名:
氨基胍 半硫酸盐, 甲脒肼 半硫酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH6N4 · 1/2H2SO4
CAS号:
分子量:
123.12
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
价格与库存信息目前不能提供
SMILES字符串
NNC(N)=N.NNC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH6N4.H2O4S/c2*2-1(3)5-4;1-5(2,3)4/h2*4H2,(H4,2,3,5);(H2,1,2,3,4)
InChI key
VKGQPUZNCZPZKI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
构成型和诱导型一氧化氮合酶两者都抑制
可比产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)