Merck
S2890
Sigma-Aldrich
链霉亲和素-碱性磷酸酶 来源于阿维丁链霉菌
lyophilized powder, ≥700 DEA units/mg protein
别名:
Streptavidin-AP, Streptavidin−AP from Streptomyces avidinii
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
共軛
alkaline phosphatase conjugate
品質等級
形狀
lyophilized powder
比活性
≥700 DEA units/mg protein
成份
Protein, ≥40% biuret
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
链霉亲和素是一种58 kDa蛋白质,是从抗生链霉菌纯化所得的高四聚体。它对生物素具有较高的亲和力。链霉亲和素已可与过氧化物酶或碱性磷酸酶(ALP)偶联结合。这些酶相对稳定且针对不同应用提供了广泛的适宜底物,因而常被用作蛋白偶联物。在免疫测定中,ALP与链霉亲和素偶联结合。
應用
最佳的工作稀释度应通过 1mg/mL 的储存缓冲液进行一系列的稀释后凭经验确定。
链霉亲和素碱性磷酸酶来自抗生蛋白链霉菌,已用于酶联免疫吸附斑点(ELISpot)印迹,以检测生产干扰素(IFN-γ)的细胞。
單位定義
一单位碱性磷酸酶可在pH9.8,37℃条件下每分钟水解1.0 μmole p-硝基苯磷酸。
外觀
冻干粉中含有带有EPPS的海藻糖,磷酸和痕迹量氯化镁和氯化锌。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Bystander activation of irrelevant CD4+ T cells following antigen-specific vaccination occurs in the presence and absence of adjuvant
van Aalst S, et al.
PLoS ONE, 12(5), e0177365-e0177365 (2017)
An allosteric-probe for detection of alkaline phosphatase activity and its application in immunoassay
Guo J, et al.
Frontiers in Chemistry, 6, 618-618 (2018)
Ola Blixt et al.
The Journal of biological chemistry, 278(33), 31007-31019 (2003-05-30)
Ten of the 11 known human siglecs or their murine orthologs have been evaluated for their specificity for over 25 synthetic sialosides representing most of the major sequences terminating carbohydrate groups of glycoproteins and glycolipids. Analysis has been performed using
Microbial Resource Conservation: Conventional to Modern Approaches (2018)
Development and validation of sandwich quantitative ELISA prototypebased on the bovine IFNg for the detection of cellular immunity
Genc O, et al.
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39(6), 724-729 (2015)
实验方案
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
碱性磷酸酶的酶法测定,二乙醇胺法(EC 3.1.3.1)