Merck
G2526
Sigma-Aldrich
凝胶加样缓冲液
for NA electrophoresis
别名:
6X DNA loading buffer, 6X DNA loading dye, 6X DNA loading solution, agarose gel loading buffer, agarose gel loading dye, agarose gel loading solution, sample loading buffer, sample loading dye, sample loading solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161703
NACRES:
NA.31
一般說明
凝胶上样缓冲液用作电泳过程中的跟踪染料。 染料具有轻微的负电荷,并且将与 DNA 相同的方向迁移,允许用户监测分子在凝胶中移动的进程。 迁移速率随凝胶组成而变化。 上样前将样品以 1:3 至 1:6 进行稀释。
應用
凝胶上样缓冲液用于上样聚合酶链反应(PCR)扩增的基因间隔区(ISR)序列样本 PCR扩增的肠粘膜DNA样本锥虫属NDA在琼脂糖凝胶上进行电泳。适用于琼脂糖或非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE),可用作Northern印迹和Southern印迹杂交程序的一部分。
生化/生理作用
凝胶上样缓冲液特别配制用于非变性聚丙烯酰胺和核酸的琼脂糖凝胶电泳。凝胶上样溶液含有溴酚蓝跟踪染料和蔗糖,以增加密度,并促进样品上样。已包括 EDTA,以抑制需要二价阳离子的核酸酶,并且已添加 SDS,以帮助解离可干扰电泳的 DNA-蛋白质复合物。
成分
凝胶上样缓冲液含有 0.05% 溴酚蓝、40% 蔗糖、0.1M EDTA(pH8.0)和 0.5% SDS。
其他說明
如果形成晶体,可以将溶液加热至 65℃,10 分钟将其溶解。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Identification of dairy lactic acid bacteria by tRNAAla-23S rDNA-RFLP
Mancini A, et al.
Journal of Microbiological Methods, 91(3), 380-390 (2012)
Comparison of diagnostic techniques for porcine proliferative enteropathy (Lawsonia intracellularis infection)
Huerta B, et al.
Journal of Comparative Pathology, 129(2-3), 179-185 (2003)
Validation of a polymerase chain reaction assay for monitoring the therapeutic efficacy of diminazene aceturate in trypanosome-infected sheep
Bengaly Z, et al.
Veterinary Parasitology, 96(2), 101-113 (2001)
相关内容
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation