Merck
P1473
PCR 100 bp 低梯形
for electrophoresis of PCR fragments
别名:
100bp maker, 100bp marker for agarose gel electrophoresis, 100pb ladder for agarose gel electrophoresis, DNA ladder, DNA marker, gel ladder, gel marker
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141827
Biological source:
synthetic
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Molecular Biology
form
liquid
usage
75 uses
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
PCR 100 bp low ladder 专为测定聚合酶链反应(PCR)产生的DNA片段的大小而设计。
Sigma 的 PCR 100 bp 低标记包含来自 100-1,000 个碱基的 10 个 dsDNA 片段,均匀分布在 100 bp 的重复序列中。2ul 的梯状物应在凝胶上样缓冲液中稀释,然后上样到琼脂糖凝胶上的单一泳道中。
Application
PCR 100 bp Low Ladder已用于:
  • 在琼脂糖凝胶电泳中作为标准DNA标记,以获得约240 bp的DNA片段,用于聚合酶链反应(PCR)-变性梯度凝胶电泳(DGGE)分析
  • 从酶消化PCR混合物中可视化DNA
  • 估计PCR产物片段的分子量
Other Notes
10 mM Tris-HCl (pH 8.0) 和 1.0 mM EDTA 溶液中提供 Sigma 的 PCR 100 bp 低标记物。
为获得最佳分离度,推荐琼脂糖凝胶浓度为 2.0%。
包含 10 个条带,100-1,000bp,精确的 100bp 间隔(梯状)重组重复序列。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCR 100 bp 低梯形
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)