主要文件
CLS430790
Corning® 15 mL离心管
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, rack packed, sterile, natural, 50/rack, 500/cs
别名:
15ml 离心管, 离心管, 聚丙烯离心管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EA
$155.00
$155.00
预计发货时间2025年4月28日详情
选择尺寸
变更视图
500 EA
$155.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
$155.00
预计发货时间2025年4月28日详情
物料
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
无菌性
sterile
特点
RCF 12500 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
包装
pack of 50
case of 500
制造商/商品名称
Corning 430790
参数
12500 × g max. RCF
外径 × 长度
17.5 mm × 118.5 mm
盖子直径
22.6 mm
22.6 mm , approx.
容量
15 mL
颜色
clear
natural
配件
cap (CentriStar)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® 一次性15 mL离心管可提供配有传统的密封盖帽的透明聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)管,或配有密封盖帽或新的CentriStar 盖帽的聚丙烯(PP)管。
CentriStar 盖帽有一个易开/关的顶部,并提供先进的人体工学与更广泛的滚花和滚边设计。所有的管子均提供一系列包装规格。
  • 无菌,经过无热原和无DNase/RNase认证
  • 黑色印刷渐变和大的白色标记区域
  • PET管的最大RCF为3600 xg
法律信息
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)