96063
别名:
7,12-Dimethoxy-coumestan
1 of 10
Sigma-Aldrich
27885
香豆雌酚
27883
471712
叔丁醇
S0417
水飞蓟宾
318256
四乙烯基硅烷
86717
四烯丙基硅烷
Supelco
40662
西玛嗪
C6905
β-酪蛋白 来源于牛奶
50621
328669
四乙烯基锡
BioReagent
≥95% (HPLC)
powder
DMSO: soluble
λex 325 nm; λem 421 nm in 0.1 M Tris pH 8.0λex 377 nm; λem 437 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (reaction product, free coumetrol)
suitable for fluorescence
COc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(OC)ccc34)c1
1S/C17H12O5/c1-19-9-3-5-11-13(7-9)21-16-12-6-4-10(20-2)8-14(12)22-17(18)15(11)16/h3-8H,1-2H3
PXHLPCBBXPHBHP-UHFFFAOYSA-N
Warning
Acute Tox. 4 Oral
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?