94506
94506-1MG-F
$224.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
38132
N-(5-荧光素基)马来酰亚胺
53048
5-羧基-四甲基罗丹明-琥珀酰亚胺酯
83689
罗丹明B
46939
Fluorescein diacetate 5-maleimide
C2734
5-羧基四甲基罗丹明
8.51030
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine
R6626
R1755
罗丹明 B 异硫氰酸酯
21877
5(6)-羧基荧光素
283924
罗丹明B异硫氰酸酯
100
≥85% (HPLC)
powder
DMSO: solublemethanol: soluble
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitable for fluorescence
−20°C
N5(C(=O)C=CC5=O)c1cc(c(cc1)C2=C3CC=C(C=C3Oc4c2ccc(c4)N(C)C)N(C)C)C(=O)O
1S/C28H25N3O5/c1-29(2)16-5-9-20-23(14-16)36-24-15-17(30(3)4)6-10-21(24)27(20)19-8-7-18(13-22(19)28(34)35)31-25(32)11-12-26(31)33/h5-9,11-15H,10H2,1-4H3,(H,34,35)
KGFLZYXDJDOIEE-UHFFFAOYSA-N
Clinical & Diagnostics
Dry Dyes & Certified Stains
Tissue Diagnostics
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
21965
5(6)-羧基-X-罗丹明
SCJ4600038
CF™ 633 maleimide