Merck
93389
Sigma-Aldrich
Trizma® 缓冲物质
pH 8.3
别名:
Tris 缓冲物质, 三(羟甲基)氨基甲烷缓冲物质
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
形狀
powder or crystals
分子量
average mol wt 135.4
pH值
8.0±0.1 (37 °C, 0.05 M)
8.3±0.1 (25 °C, 0.05 M)
8.9±0.1 (5 °C, 0.05 M)
溶解度
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES 字串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI 密鑰
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1