Merck
92540
Sigma-Aldrich
苦味酸 溶液
别名:
2,4,6-三硝基苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(O2N)3C6H2OH
CAS号:
分子量:
229.10
Beilstein:
423400
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
SMILES 字串
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI 密鑰
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
For use as a colorimetric reagent in creatinine determination assay.
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)