Merck
81189
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)
BioUltra, for molecular biology, 1,000
别名:
PEG
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$111.00
250 G
$191.00
1 KG
$577.00
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$111.00
250 G
$191.00
1 KG
$577.00
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
$111.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
Molecular Biology
for molecular biology
产品线
BioUltra
表单
solid
分子量
Mr 950-1050
杂质
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH值(酸碱度)
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
SMILES字符串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚(乙二醇)(PEG)是一种非离子型亲水聚合物,并且可以以不同的分子量获得。它有助于蛋白质和核酸的纯化和晶体生长。PEG可与葡聚糖一起产生含水聚合物两相体系,这对于生物材料的纯化来说是必需的。 PEG还可与细胞膜相互作用,从而促进细胞融合。[1][2]
应用
聚乙二醇已被用于开发一种利用质粒DNA有效转化乳铁短杆菌原生质体的方法。[3]它已被用作可使脾细胞与骨髓瘤细胞系SP2/0发生融合的融合剂。[4]
其他说明
DNA片段的PEG沉淀[5]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Positive and negative immunoselection for enrichment of two classes of osteoprogenitor cells.
Turksen K and Aubin JE
The Journal of Cell Biology, 114, 373-373 (1991)
High-frequency transformation of Brevibacterium lactofermentum protoplasts by plasmid DNA.
Santamaria RI, et al.
Journal of Bacteriology, 162, 463-463 (1985)
J.T. Lis
Methods in Enzymology, 65, 86139-86139 (1980)
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Poly (ethylene glycol) in drug delivery: pros and cons as well as potential alternatives.
Katrin K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49, 6288-6308 (2010)