方案
≥93% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]20/D −48±3°, c = 1% in ethanol
颜色
white to faint beige
溶解性
H2O: soluble
抗生素抗菌谱
Gram-positive bacteria
作用机制
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChI key
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacterial.
包装
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves