主要文件
72872
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride 0.18 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – 2-Propanol 27% (w/v) – Glycerol 10% solution
别名:
Crystallization solution 12/Kit No 75403
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
表单
liquid
pH值(酸碱度)
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.02 g/mL at 20 °C
储存温度
2-8°C
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
69.8 °F
闪点(°C)
21 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)