主要文件
69057
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯微粒
size: 200 nm
别名:
聚苯乙烯橡胶微珠
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$556.00
10 ML
$1,010.00
$556.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$556.00
10 ML
$1,010.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
NACRES:
NA.32
$556.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
表单
aqueous suspension
浓度
10% (solids)
粒径
200 nm
密度
1.05 g/cm3
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
  1. I am curious if latex beads from PS in 250 nm mean sizes are available or not?
    1 answer
    1. Micro particles based on polystyrene are not available in a 250 nm mean size.