90768
别名:
聚苯乙烯橡胶微珠
90768-5ML
$716.00
1 of 10
Supelco
72986
聚苯乙烯微粒
Sigma-Aldrich
89904
43302
84135
79633
16435
434272
聚乙烯
59336
聚苯乙烯
74491
90517
aqueous suspension
10% (solids)
150 μm std dev <4.5 μm
1.05 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
79807
74964
77006
聚甲基丙烯酸酯微粒
78462
95531