主要文件
4445252
Sigma-Aldrich
P450 Human Induction 100 Assay Kit
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$1,580.00
$1,580.00
预计发货时间2025年8月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$1,580.00
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.84
$1,580.00
预计发货时间2025年8月04日详情
获取大包装报价
技术
LC/MS: suitable
储存温度
−20°C
一般描述
P450 Human Induction 100 Assay Kit 为对四种人CYP450异构体(1A2、2B6、3A4和 3A5)进行分析提供了完整的实验方案、仪器数据采集方法、处理方法和稳定同位素标记的合成多肽标准品,适于采用LC/MS/MS法进行的诱导研究。试剂盒内含有足够进行100次检测的试剂。必须单独订购Trypsin TPCK (500 μg) 和Peptide C18 Column。
分析说明
如需浏览CYP450 蛋白检测 - 人诱导试剂盒的实验方案,请点击此实验方案链接
如需浏览CYP450 蛋白检测 - 人诱导试剂盒的快速参考卡,请点击此快速参考卡链接
如需了解使用CYP450 蛋白检测 - 人诱导试剂盒的技术说明,请点击此技术说明链接
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)