主要文件
4427700
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ8 50 包装
别名:
Δ8 mTRAQ Reagent Pack, 50 Unit mTRAQ Reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.24
储存温度
−20°C
一般描述
含有足够进行50次mTRAQ检测的 mTRAQ® 试剂Δ8。一单位试剂至多可标记约100 μg蛋白质。包装内每种Δ8试剂各有1管,各含50单位的试剂。可选的Multiplex Buffer kit(货号:4381664)需单独订购。
分析说明
如需浏览使用mTRAQ Reagents的实验方案,请点击 此实验方案链接
如需浏览使用mTRAQ Reagents的快速参考卡,请点击此快速参考卡链接
法律信息
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)