Merck
跳至
4381663
iTRAQ® Reagent - 8PLEX Multiplex Kit
别名:
iTRAQ 8-Plex
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
关于此项目
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12161503
storage temp.
−20°C
General description
含有iTRAQ®试剂113、114、115、116、117、118、119及121,以及足够进行5次8重检测的材料。多重缓冲液试剂盒(货号4381664)需另行订购。
货号4381663产品所含试剂相当于Sciex iChemistry®货号4390812的产品。
相对和绝对定量同位素标记(isobaric tags for relative and absolute quantitation)iTRAQ®试剂是首个多重、胺特异性、稳定同位素试剂组合,可同时标记8种不同生物学样本中的所有多肽以进行鉴定及相对和绝对定量,并且保留重要的翻译后修饰(PTM)信息。iTRAQ 8重试剂盒有更经济的大包装可供选择。
Application
iTRAQ® Reagent - 8PLEX Multiplex Kit 8标蛋白质多重检测试剂盒已用于:
  • 衍生化和标记碘代乙酰胺探针(IPM)标记的HeLa蛋白组的胰酶消化物[1]
  • 相对和绝对定量同位素标记(iTRAQ)多肽[2]
  • 作为蛋白组分析的同量异位素(isobar)标记,用于不同消化样本蛋白的比较定量[3]
Features and Benefits
  • 同时对多个样本中的蛋白质进行鉴定和定量
  • 标记所有肽段以扩大蛋白和蛋白组覆盖率,包括翻译后修饰(PTM)分子
  • 标记每个蛋白的多个肽,提高MS/MS质谱鉴定和定量的可靠性
  • 提高结果通量和可靠性,便于进行蛋白质生物标志物研究
  • 流程简化,无需进行样品分离以降低样本复杂性,比如蛋白质亲和沉降技术(affinity pull-down)
  • 一次实验最多可同时检测8种不同的生物样本
  • ProteinPilot软件全面支持所有的SCIEX蛋白组学LC/MS/MS平台
Analysis Note
查看iTRAQ试剂 8-plex Kit,请访问该实验方案链接
查看iTRAQ试剂化学快速参考卡,请访问该化学快速参考卡链接
Legal Information
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
437477143816624440015
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
存储类别
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
wgk
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)