nice and fast with most of complete details. should have attached sample coa. should clear materal shelf life.
推荐产品
产品名称
L-半胱氨酸 盐酸盐, anhydrous, ≥99.0% (RT)
方案
≥99.0% (RT)
表单
powder or crystals
旋光性
[α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
杂质
≤0.5% foreign amino acids
灼烧残渣
≤0.1% (as SO4)
缺失
≤1.0% loss on drying
颜色
white
mp
174.1-174.7 °C
溶解性
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 药物递送系统:一项研究利用L-半胱氨酸盐酸盐配制混合胶束来增强心血管药物卡维地洛的递送,结果表明它能够提高药物化合物的溶解度和生物利用度(Öztürk et al., 2022)。
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1